Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico alto senza nervature sul fondo
Codice prodotto. p-8001957 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Colore:
Bianco
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10106790
Marca: Buerkle™ 42071018
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Vassoi per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio. Vassoio fotografico alto senza nervature sul fondo Buerkle™ realizzato in PVC di alta qualità e disponibile in modelli bassi o alti in 3 allettanti colori brillanti: bianco, rosso e nero.
  • PVC
  • Thick sides, shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Liquid can be poured out easily from the tray edges
  • Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
  • Temperature resistant from -30 to +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensioni (L x P x A) 260 x 340 x 85 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm (Inner Base), 330 mm (Outer Base)
Materiale PVC
Tipo Vassoio fotografico
Larghezza (sistema metrico) 320 mm (Inner Base), 390 mm (Outer Base)
Altezza (sistema imperiale) 3.34 in.
Forma Forma rettangolare