Learn More
Buerkle™ Deep Metal Laboratory Bowl
Codice prodotto. p-7224420 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
10 L
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17524296
Marca: Buerkle™ 42080040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This robust, stainless steel bowl is suitable for a wide variety of applications, including the storage or disinfection of laboratory cutlery or samplers.
  • For cleaning, disinfecting, sterilizing, or storing laboratory cutlery
  • Robust and hygienic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 L
Dimensioni (L x P x A) 400 x 200 x 100 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Materiale Metal
Lunghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Peso (sistema metrico) 7.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 200 mm