Learn More
Thermo Scientific™ Deep Vacuum Oil Pumps for Vacuum Concentrators
Codice prodotto. p-4528988 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Cilindrata:
116L/min. (at 60Hz); 97L/min. (at 50Hz)
195L/min. (at 60Hz); 162L/min. (at 50Hz)
283L/min. (at 60Hz); 237L/min. (at 50Hz)
76L/min. (at 60Hz); 62L/min. (at 50Hz)
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13162053
Marca: Thermo Scientific™ VLP120230
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Achieve maximum solute recovery with the Thermo Scientific™Deep Vacuum Oil Pump.
Achieve maximum solute recovery with the Thermo Scientific™ Deep Vacuum Oil Pumps for Vacuum Concentrators, designed to work with all Thermo Scientific™ SpeedVac™ concentrating and freeze drying systems.
Features:
  • Three-position gas ballast control optimizes pump performance to suit all applications
  • Large, sideview sight glass allows for convenient checking of proper oil levels at a glance
All Rotary Vane Oil Pumps come standard with:
  • Muffler (OME190 Oil Mist Eliminator)
  • Two Oil Filters (MF190)
  • Quick Drain Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione VLP120; 230V 50Hz
Tipo Deep Vacuum Oil Pump
Cilindrata 116L/min. (at 60Hz); 97L/min. (at 50Hz)
Capacita olio 0.7 L
Livello di vuoto definitivo 1.5 mtorr/1.95 x10³ mbar
Raccordo ingresso del vuoto 12.7 OD
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Profondità (sistema imperiale) 17 in.
Profondità (sistema metrico) 420 mm
Peso (sistema imperiale) 48 lb.
Peso (sistema metrico) 22 kg
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz