Learn More
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P Bench Scale
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
150 g
300 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sturdy industrial design that can stand up to the rigors of industrial weighing
- Easy-to-read red LED display can be viewed in dim conditions
- Versatile power capabilities provide unrestricted operation
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 80 Hours with Rechargeable Battery |
| Tipo di batteria | Rechargeable |
| Tipo di collegamento | RS232 (Available as an Accessory) |
| Struttura | ABS indicator, 430 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP65 aluminum load cell |
| Capacità | 150 g |
| Tipo di display | Red LED |
| Leggibilità | 20.000000 g |
| Include | AC Adapter (Included); Rechargeable Battery (Included) |
| Materiale | ABS indicator, 430 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP65 aluminum load cell |
| Modello | D24PE150FX |
| Vedi altri risultati |