Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale
Codice prodotto. 17562126 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modello:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Leggibilità:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensioni (L x P x A):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17562126
Marca: OHAUS™ 30684748
Bilance da banco per applicazioni industriali di base
  • I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
  • Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L'indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio.
  • Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 100 ore con batteria ricaricabile;360 ore con batterie monouso
Tipo di batteria Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (non inclusa);Batterie 6C (LR14) (non incluse)
Tipo di collegamento RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale
Struttura Indicatore in plastica ABS, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo
Capacità 150 kg
Tipo di display LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore
Dimensioni della piattaforma (L x P) 650 x 500 mm
Leggibilità 20 g
Modello D33P150B1X2
Temperatura (sistema metrico) operativa Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa
Modalità di pesatura Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione
Dimensioni (L x P x A) 785 x 500 x 896 mm
Peso (sistema metrico) 27.6 kg