Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale, Certified
Codice prodotto. 17542146 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modello:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Leggibilità:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensioni (L x P x A):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17542146
Marca: OHAUS™ 30685112
Bilance da banco per applicazioni industriali di base
  • I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
  • Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L'indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio.
  • Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 100 ore con batteria ricaricabile;360 ore con batterie monouso
Tipo di batteria Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (non inclusa);Batterie 6C (LR14) (non incluse)
Tipo di collegamento RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale
Struttura Indicatore in plastica ABS, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo
Capacità 300 kg
Tipo di display LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore
Dimensioni della piattaforma (L x P) 800 x 600 mm
Leggibilità 100 g
Modello D33P300B1V3
Temperatura (sistema metrico) operativa Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa
Modalità di pesatura Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione
Dimensioni (L x P x A) 933 x 600 x 1195 mm
Peso (sistema metrico) 46 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt