Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale, Certified
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modello:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Leggibilità:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensioni (L x P x A):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
- Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L'indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio.
- Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 100 ore con batteria ricaricabile;360 ore con batterie monouso |
| Tipo di batteria | Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (non inclusa);Batterie 6C (LR14) (non incluse) |
| Tipo di collegamento | RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale |
| Struttura | Indicatore in plastica ABS, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo |
| Capacità | 60 kg |
| Tipo di display | LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore |
| Dimensioni della piattaforma (L x P) | 355 x 305 mm |
| Leggibilità | 20 g |
| Modello | D33P60B1R5 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa |
| Vedi altri risultati |