Learn More
Ohaus™ Bilancia economica da banco modello Defender 3000
Codice prodotto. 10004664 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modello:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10004664
Marca: Ohaus™ 72200171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas. Ohaus™ Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and flexible mounting capabilities.
  • Backlit liquid crystal display (LCD)
  • AC adapter (included) or rechargeable battery (included)
  • Easy access communication port with RS232 interface (included)
  • ABS indicator with reversible rear cover, painted steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP67 aluminum load cell, self-adjusting stainless steel feet with removable rubber caps
  • 125% overload protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Bi-directional RS232C
Tipo di batteria Internal rechargeable sealed lead acid battery
Calibrazione 5 kg/lb to 100%
Certificazione/Conformità NTEP
Tipo di collegamento Load Cell
Struttura 304 Stainless Steel platform, Aluminum IP67 load cell, as well as a painted Tubular frame, column and indicator bracket
Capacità 150 kg
Tipo di display LCD with LED
Leggibilità 20 g
Tipo di tastierino Mechanical
Modello D31P150BX
Risoluzione 1:3000
Tempo di stabilizzazione Within 2 sec.
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Tipo Defender™ 3000 Economical Bench Scale
Modalità di pesatura kg, lb, g, oz, lb:oz
Peso (sistema metrico) 32 kg
Requisiti elettrici 9 VDC 0.5 A AC Adapter
Tensione 9 V