Learn More
Ohaus™ Bilancia economica da banco modello Defender 3000
Designed for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas. Ohaus™ Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and flexible mounting capabilities.
489.78€ - 790.25€
Specifica
Interfaccia di automazione | Bi-directional RS232C |
---|---|
Tipo di batteria | Internal rechargeable sealed lead acid battery |
Calibrazione | 5 kg/lb to 100% |
Certificazione/Conformità | NTEP |
Tipo di collegamento | Load Cell |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10627635
|
Ohaus™
72200167 |
D31P30BR | 30 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10094654
|
Ohaus™
72200170 |
D31P150BL | 150 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10637635
|
Ohaus™
72200169 |
D31P60BL | 60 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10228164
|
Ohaus™
72200168 |
D31P60BR | 60 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10004664
|
Ohaus™
72200171 |
D31P150BX | 150 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10666865
|
Ohaus™
72200172 |
D31P300BX | 300 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Backlit liquid crystal display (LCD)
- AC adapter (included) or rechargeable battery (included)
- Easy access communication port with RS232 interface (included)
- ABS indicator with reversible rear cover, painted steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP67 aluminum load cell, self-adjusting stainless steel feet with removable rubber caps
- 125% overload protection
Specifica
Bi-directional RS232C | |
5 kg/lb to 100% | |
Load Cell | |
LCD with LED | |
1:3000 | |
-10°C to +40°C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
9 V |
Internal rechargeable sealed lead acid battery | |
NTEP | |
304 Stainless Steel platform, Aluminum IP67 load cell, as well as a painted Tubular frame, column and indicator bracket | |
Mechanical | |
Within 2 sec. | |
Defender™ 3000 Economical Bench Scale | |
9 VDC 0.5 A AC Adapter |