Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Stainless Steel
Codice prodotto. 15106062 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
60 kg
150 kg
Modello:
D32XW150VL-EU
D32XW60VL-EU
D32XW60VR-EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15106062
Marca: OHAUS™ 83997639
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La serie di bilance da banco Defender 3000 è ideale per pesate generiche e applicazioni di conteggio semplici; è ben adatta ad ambienti umidi o quando è necessaria un'accurata pulizia del dispositivo.
  • L'indicatore in acciaio inossidabile NEMA 4X/IP66 è realizzato per resistere agli elementi industriali più resistenti. La batteria ricaricabile da 58 ore garantisce un funzionamento continuo per operazioni che durano più giorni.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio inossidabile, vetreria cilindrica e staffa per indicatori e cella di carico in acciaio inossidabile IP67.
  • Il display di facile lettura e la modalità di conteggio di base consentono un funzionamento semplice per le applicazioni industriali di base di tutti i giorni. È conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 58 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa)
Struttura IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, stainless steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with steel tubular frame, IP67 stainless steel load cell
Capacità 150 kg
Tipo di display Display LCD con retroilluminazione bianca
Leggibilità 20.000000 g
Modello D32XW150VL-EU
Classe di protezione IP 65, NEMA 4X, IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, IP67 stainless steel load cell
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia
Dimensioni (L x P x A) 668 x 420 x 920 mm
Peso (sistema metrico) 19.500 kg