Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Stainless Steel
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
60 kg
150 kg
Modello:
D32XW150VL-EU
D32XW60VL-EU
D32XW60VR-EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L'indicatore in acciaio inossidabile NEMA 4X/IP66 è realizzato per resistere agli elementi industriali più resistenti. La batteria ricaricabile da 58 ore garantisce un funzionamento continuo per operazioni che durano più giorni.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio inossidabile, vetreria cilindrica e staffa per indicatori e cella di carico in acciaio inossidabile IP67.
- Il display di facile lettura e la modalità di conteggio di base consentono un funzionamento semplice per le applicazioni industriali di base di tutti i giorni. È conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 58 ore con batteria ricaricabile |
| Tipo di collegamento | RS232 (inclusa) |
| Struttura | IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, stainless steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with steel tubular frame, IP67 stainless steel load cell |
| Capacità | 60 kg |
| Tipo di display | Display LCD con retroilluminazione bianca |
| Leggibilità | 10.000000 g |
| Modello | D32XW60VL-EU |
| Classe di protezione | IP 65, NEMA 4X, IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, IP67 stainless steel load cell |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Modalità di pesatura | Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia |
| Vedi altri risultati |