Learn More
Ohaus™ Defender™ 3000 Stainless Steel Bench Scale
Codice prodotto. 15604128 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
60 kg
Codice prodotto. 15604128
Marca: Ohaus™ 80252961
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for general weighing and simple counting applications when working in a damp environment or when it is essential to thoroughly clean the scale.
  • Simple, yet rugged tubular frame design.
  • Indicators with tactile keys.
  • Backlit LCD display.
  • Built-in RS232 bidirectional interface.
  • Internal rechargeable sealed lead-acid battery.
  • Economy line of dry or wet-use indicators, bases and bench scales is ideal for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 58 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento RS232 (Included)
Struttura IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, stainless steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with steel tubular frame, IP67 stainless steel load cell
Capacità 60 kg
Tipo di display LCD with White Backlight
Leggibilità 20.000000 g
Include RS232, AC Adapter, Rechargeable Battery
Materiale IP65 stainless steel indicator with hinged front cover and eye bolt mounting holes, stainless steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with steel tubular frame, IP67 stainless steel load cell
Modello D32XW60VR-M
Dimensioni (L x P) 472.00 x 305.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 472.00 x 305.00 x 572.000 mm
Lunghezza (sistema metrico) 472.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 355 mm
Larghezza (sistema metrico) 305.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 305 mm
Altezza (sistema metrico) 572.000 mm
Profondità (sistema metrico) 472.00 mm