Learn More
Ohaus™ Defender 3000 Washdown Economical Bench Scale
Codice prodotto. 15321652 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D32XW150BL
D32XW30VR-EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15321652
Marca: Ohaus™ 80252920
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Defender 3000 Series of bench scales is ideal for general weighing and simple counting applications when working in a damp environment or when it is essential to thoroughly clean the scale. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged stainless steel design and NEMA 4X/IP65 stainless steel indicator with tactile keys, backlit LCD display, and built-in rechargeable battery operation
The OHAUS Defender 3000 Series line of bench scales is ideal for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, backlit LCD display, built-in rechargeable battery operation and flexible mounting capabilities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Bi-directional RS232C
Autonomia della batteria 58 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di batteria Internal rechargeable sealed lead acid battery, 100-hour typical operation with full charge
Calibrazione 5kg/lb to 100%
Certificazione/Conformità EN60950, EN61326, FCC, CE.
Tipo di collegamento RS232 (Included)
Struttura IP65 stainless steel hinged front cover indicator, stainless steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP67 aluminum load cell
Capacità 150 kg
Tipo di display LCD with High-contrast White LED Backlight
Leggibilità 20.000000 g
Tipo di tastierino Mechanical
Modello D32XW150BL
Classe di protezione IP67, Stainless Steel, ingle point / C3
Tempo di stabilizzazione Within 2 sec.
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Tipo Defender™ Washdown Economic Bench Scale
Modalità di pesatura kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensioni (L x P) 668.00 x 420.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 668.00 x 420.00 x 920.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 26.30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 668.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 16.50 in.
Larghezza (sistema metrico) 420.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 36.20 in.
Altezza (sistema metrico) 920.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 26.30 in.
Profondità (sistema metrico) 668.00 mm
Peso (sistema metrico) 23 kg
Requisiti elettrici 9 VDC 0.5 A AC Adapter
Tensione 9 V