Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Bench Scale (EU)
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modello:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Leggibilità:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensioni (L x P x A):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
- Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304 e cella di carico IP67. L'indicatore è dotato di un alloggiamento in acciaio inossidabile 304 idoneo per ambienti umidi con protezione IP66 e staffa di montaggio.
- Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 100 ore con batteria ricaricabile |
| Tipo di batteria | Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa) |
| Tipo di collegamento | RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale |
| Struttura | Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP66 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67 in acciaio inossidabile, piedini regolabili in gomma antiscivolo |
| Capacità | 60 kg |
| Tipo di display | LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore |
| Dimensioni della piattaforma (L x P) | 355 x 305 mm |
| Leggibilità | 10 g |
| Modello | D33XW60C1R6 |
| Classe di protezione | IP66 |
| Vedi altri risultati |