Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modello:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- La serie R è dotata di una piattaforma in acciaio inossidabile, di un telaio in acciaio verniciato a polvere e di una cella di carico in alluminio per resistere agli ambienti industriali più gravosi.
- Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
- Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
Specifica
Specifica
| Struttura | Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello |
| Capacità | 300.00 kg, 600.00 kg |
| Leggibilità | 20.000000 g, 50.000000 g |
| Modello | D600RTDV |
| Classe di protezione | IP67 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 821 x 600 x 132 mm |
| Peso (sistema metrico) | 39.000 kg |