Learn More
Ohaus™ Defender 5000 VF Series Floor and Pit Mount Platform
Codice prodotto. 15184643 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 600kg
Codice prodotto. 15184643
Marca: Ohaus™ 30078073
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
OHAUS Explorer High Capacity balances provide unmatched functionality in a line of high-performance, high-capacity balances unlike any other on the market! This smart and intuitive balance simplifies even the most complex high-capacity laboratory measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione AutoCal™ - Automatic
Tipo di collegamento Ethernet (Available as an Accessory)RS232 (Included)USB (Included)
Descrizione Electronic Balance, EX24001-EU
Tipo di display LCD retroilluminato
Leggibilità 0.100000 g
Lingue Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Spanish (MX)
Linearità 0.200000 g
Materiale Mild Steel, Black Painted
Modello VFP-E60051PM
Ripetibilità 0.100000 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 sec.
Tipo Defender 5000 VF Series Floor and Pit Mount Platform
Modalità di pesatura kg, g, lb, oz, lb:oz, t, custom
Dimensioni (L x P x A) 443.00 x 377.00 x 120.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.44 in.
Lunghezza (sistema metrico) 443.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 377.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 311.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.70 in.
Altezza (sistema metrico) 120.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 17.44 in.
Profondità (sistema metrico) 443.00 mm
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz