Learn More
OHAUS™ Base in acciaio inossidabile Defender™ 5000
Codice prodotto. 15978605 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15.00 kg
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modello:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15978605
Marca: OHAUS™ 30471118
La base della bilancia Defender 5000 R di nuova generazione OHAUS offre durata nel tempo per le applicazioni industriali più gravose.
  • La serie W dispone di una piattaforma e di un telaio in acciaio inox e di una cella di carico IP67 per resistere in ambienti industriali gravosi.
  • Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
  • Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Struttura Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello
Capacità 60.00 kg
Leggibilità 5.000000 g
Modello D60WQV
Classe di protezione IP67
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Dimensioni (L x P x A) 633 x 610 x 130 mm
Peso (sistema metrico) 30.930 kg