Learn More
OHAUS™ Base in acciaio inossidabile Defender™ 5000
La base della bilancia Defender 5000 R di nuova generazione OHAUS offre durata nel tempo per le applicazioni industriali più gravose.
Marca:  OHAUS™ 30454672
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.60000kg
Codice prodotto. 15988535
  • 995.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • La serie W dispone di una piattaforma e di un telaio in acciaio inox e di una cella di carico IP67 per resistere in ambienti industriali gravosi.
  • Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
  • Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
Specifica
Specifica
Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello
1.000000 g
IP67
423 x 400 x 120 mm
15.00 kg
D15WQL
-10°C to +40°C
8.600 kg