Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Low Profile Bench Scale, Models TD52XW QX
Codice prodotto. 15938615 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D52XW150WQDX5-EU
D52XW150WQDX5-M
D52XW150WQX5-EU
D52XW150WQX5-M
D52XW60WQDX5-EU
D52XW60WQDX5-M
D52XW60WQX5-EU
D52XW60WQX5-M
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15938615
Marca: OHAUS™ 30471128
OHAUS™ Defender™ 5000 Series multifunctional bench scale is ideal for a multitude of applications. Built durably and equipped with advanced features such as maximum configurability print output, GMP/GLP data output, library/user management and multiple connectivity options.
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo
Capacità 60.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 5.000000 g
Modello D52XW60WQX5-EU
Classe di protezione Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata
Dimensioni (L x P x A) 772 x 500 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 20.740 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.