Learn More
Sartorius™ Dehydrated Media Nutrient Pad Sets
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Enterococci; Diameter: 50mm
Specifica
Specifica
| Rileva | Enterococci |
| Product Type | Dehydrated Culture Media |
| Colore della griglia | Dark Green |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Specie | Enterococci |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X100 KIT NPS AZIDE 0,45µM 50MM
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose