Learn More
Thermo Scientific™ Deionization Cartridge Assembly
Codice prodotto. 15523741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Installazione:
Customer Installed
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15523741
Marca: Thermo Scientific™ 01916800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Chambers with humidity that have no DI water source
Use this Thermo Scientific™ Deionization Cartridge Assembly in chambers with humidity that have no DI water source.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Deionization Cartridge Assembly
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chambers with humidity that have no DI water source
Lighting LED
Tipo Deionization Cartridge Assembly
Include Deionization cartridge, wall bracket, pressure regulator and gauge and 1/4 in. flexible tubing
Installazione Customer Installed