Learn More
Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges
High quality, delicate surface cleaning sponges offer effective cleaning power on office furniture. Thanks to the softness of the sponge, it will not scratch. Very flexible, durable sponges that are easy to wash & rinse after use.
260.00€ - 286.00€
Specifica
Product Type | Sponges |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 133 x 70 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning Delicate Surfaces |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Office Furniture |
Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17118590
|
Scotch-Brite™
7000037575 |
Blue |
260.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17138760
|
Scotch-Brite™
7100145508 |
Beige, Red |
264.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17128590
|
Scotch-Brite™
7000037577 |
Yellow |
286.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High quality delicate surface cleaning sponges
- Softness of the sponge means it won't scratch surfaces
- Handy size for a good grip and excellent durability
- Easy to rinse/wash after use
Specifica
Sponges | |
Cleaning Delicate Surfaces | |
133 mm |
133 x 70 mm | |
Office Furniture | |
70 mm |