Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 72 x 16 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
- Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
- Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
- Autoclavable
- Molded coordinates for tube orientation
- Stable design for use in water baths
- Flat labeling area for easier identification
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provette |
| Matrice | 12 x 6 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Tubes (16 mm), Tubes (5 to 10 mL) |
| Materiale | Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro |
| Posizioni | 72 |
| Forma | Aperture con forma a goccia |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |