Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 72 x 16 mm
Codice prodotto. p-8259005 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15330390
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 16 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Specifica
Product Type Rack, provette
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Sì
Colore Yellow
Capacità Tubes (5 to 10 mL)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Posizioni 72
Forma Aperture con forma a goccia
Ripiani 2 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per test da 5 a 10 ml
N. per custodia 1
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 127 x 250 x 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm