Learn More
Cole-Parmer™ Delrin™ Manual Pinch Valve
Click to view available options
Da utilizzare con:
5/16 in. to 3/8 in. Tube O.D.
5/32 in. to 1/4 in. Tube O.D.
7/16 in. to 1/2 in. Tube O.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Delrin |
| Da utilizzare con | 5/16 in. to 3/8 in. Tube O.D. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for use in pharmaceutical and food industries where eliminating contamination is critical |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Product Type | Manual Pinch Valve |