Learn More
Thermo Scientific Chemicals Delta Sleep-Inducing Peptide
Codice prodotto. 15435599
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15435599
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63334.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di purificazione HPLC
Nome comune DSIP
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Powder
Peso molecolare 848.81
Product Type Delta Sleep-Inducing Peptide
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO - research use only
Sequenza Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu