missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dengue Virus 2 Envelope Antibody (144), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-05828CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Dengue Virus 2 Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus 2 Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
| Dengue Virus 2 Envelope | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Dengue 2 envelope;Dengue envelope;envelope protein, Envelope protein E | |
| Produced in mouse immunized with recombinant Dengue Virus 2 Envelope (Accession#: AAC59274.1; Met578-Gln680). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| ELISA, Western Blot | |
| 144 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto