missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dengue Virus 2 Envelope Antibody (201) - (Domain III), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
290.00€ - 538.00€
Specifica
| Antigene | Dengue Virus 2 Envelope |
|---|---|
| Clone | 201 |
| Diluizione | Western Blot 1:1000-1:5000 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18664179
|
Novus Biologicals
NBP3-05838-100ul |
100 μg |
538.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18672347
|
Novus Biologicals
NBP3-05838-50ul |
50 μg |
290.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Dengue Virus 2 Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus 2 Envelope in Virus samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| Dengue Virus 2 Envelope | |
| Western Blot 1:1000-1:5000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Dengue 2 envelope;Dengue envelope;envelope protein, Envelope protein E | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| 201 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Produced in mouse immunized with recombinant Dengue Virus 2 Envelope (Accession#: AAC59274.1; Met578-Gln680). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto