Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Options
Double your cryobank capacity and cut storage costs by 50%. Our dense storage options fit standard cryogenic storage boxes that work with the freezer racks you currently own.
Marca:  Thermo Scientific™ 369640
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.81000kg
Codice prodotto. 11787064
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13 x 13 tube separators and fit 169 1mL tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
  • Available in economical cardboard or long lasting plastic cryobox options
  • Fits (169) 1mL Cryobank tubes for the most dense storage available
Specifica
Specifica
Cardboard Cryo box with 13 x 13 divider
Plastic
Cryobank
24
Cryobank and Bank-It Systems
Cardboard Cryobox
1 mL (Tube)
White
24