Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Options
Click to view available options
Tipo:
Cardboard Cryobox
Cryobank Tubes
Cryobox
Cryobox Divider
Undivided CryoBox
Universal Picker/Pen
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 8
pezzi 845
Descrizione
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13 x 13 tube separators and fit 169 1mL tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
- Choose a standard-sized cardboard or polycarbonate box
- Insert the 13x13 box divider
- Load the box with 169, 1mL Cryobank storage tubes
- Slide the box into your existing standard-sized CryoBox racks
- Suitable for mechanical freezer or vapor phase liquid nitrogen storage
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cryobank Universal Picker/Pen |
| Capacità (sistema metrico) | 1 mL (Tube) |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Universal Picker/Pen |
| Tipo di vial | Cryobank, Bank-It |
| Colore | Black |
| N. per confezione | 24 |
| N. per custodia | 24 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cryobank and Bank-It Systems |