Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Racks for Chest ULTs and Cryo Storage
Codice prodotto. 15346395 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Plates (10/Rack)
Plates (11/Rack)
Plates (12/Rack)
Plates (15/Rack)
Plates (18/Rack)
Plates (9/Rack)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15346395
Marca: Thermo Scientific™ 1950836
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A convenient, streamlined process to maximize sample storage. Our freezer racking and tubing solutions are designed to hold tubes ranging from 200μL to 5.0μL.
A convenient, streamlined process to maximize sample storage in your laboratory. Thermo Scientific™ Dense Storage Racks for Chest ULTs and Cryo Storage are designed to hold tubes ranging from 200μL up to 5.0μL, offering maximized sample storage capacity for ultra-low chest freezers and large-capacity cryogenic freezers.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tube Rack (Cryogenic and Ultra-Low Chest Freezers)
Descrizione Racks for Tubes (cryogenic and ultra-low chest freezers)
Colore Silver
Capacità Plates (18/Rack)
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Matrix 200μL Screwtop universal tubes, 500μL storage tubes, 500μL storage tubes with DuraSeal, 0.5mL Nunc Cryobank tubes
Compatibilità del congelatore (capacità) Thermo Scientific CryoPlus 1 (hold 7 racks), CryoPlus 2 (holds 16 racks), CryoPlus 3 (holds 30 racks), CryoPlus 4 (holds 51 racks)
Thermo Scientific -86°C and -40°C chest freezers: 12.7 cu. ft. (holds 33 racks), 17 cu. ft. (holds 810 racks),
Larghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Altezza (sistema metrico) 69 cm
Altezza (sistema imperiale) 27 in.
Profondità (sistema imperiale) 3.6 in.
Profondità (sistema metrico) 9.3 cm