Learn More
Brannan™ BS718 Density Hydrometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8012962
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0.85 to 0.90 g/mL
0.90 to 0.95 g/mL
1.30 to 1.35 g/mL
1.30 to 1.40 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12801488
Marca: Brannan™ 10/335/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Density Hydrometer
Incrementi 0.001 g/mL
Certificazione/Conformità UKAS
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Content And Storage 20°C
Intervallo Baumé 0.85 to 0.90 g/mL