Learn More
Hecht Karl™ Density Hydrometer
Codice prodotto. 10185821
Click to view available options
Intervallo Baumé:
1.000 to 1.060 g/cm3
1.000 to 1.100 g/cm3
1.300 to 1.400 g/cm3
1.400 to 1.500 g/cm3
Lunghezza (sistema metrico):
16 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10185821
Marca: Hecht Karl™ 46012005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
  • Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
  • Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Density Hydrometer
Incrementi 0.001 g/cm3
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Tipo di zavorra Steel Metal
Intervallo Baumé 1.000 to 1.100 g/cm3
Temperature of Standardization 20°C