Learn More
Alla France™ Density Hydrometers with Thermometer
Codice prodotto. 15186373
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15186373
Marca: Alla France™ 3011TP100/20qp
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alla France™ Density Hydrometer with Thermometer is designed to measure the relative density of a liquid.
  • Calibration temperature 20°C
  • 1.000-1.100 - General Purpose Thermo-hydrometer 100 g/mL
  • For use in the distillery and wine industry
Specifica
Tipo Hydrometer
Accuracy ±0.001
Incrementi 0.001
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Include Thermometer
Descrizione Range: 1.0 to 1.1 g/mL