Learn More
Karl Hecht™ Density Hydrometers without Thermometer
Codice prodotto. 10766752
Click to view available options
Tipo di zavorra:
Steel Metal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10766752
Marca: Karl Hecht™ 46040002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With a measuring range from 1.000 to 1.300 g/cm³.
  • With paper scale and steel ballast
  • Division of 0.005 g/cm³
  • Reference temperature of +20°C
  • Length of 30cm
  • Each packed in a protective plastic tube
Specifica
Incrementi 0.005 g/cm³
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Include Paper scale
Intervallo di umidità 1.000 - 1.3000 g/ cm³
Tipo di zavorra Steel Metal
Temperature of Standardization 20°C