Learn More
Density Standard Quality Range 0.8384 g/mL at 20°C, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Density reference standard, density reference material
- Tested by vibrational densitometer and can be used as a calibration or control standard for density measurement by vibrational or hydrometer (specific gravity) based techniques.
- Reagecon holds ISO 17025 Accreditation for testing density standards using vibrational densitometers (INAB Ref: 264T).
- The product is prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
- Both solute and solvent are weighed on a balance calibrated by OIML traceable weights.
- Reagecon holds ISO 17025 Accreditation for calibration of laboratory balances (INAB Ref: 265C).
- The resulting Balance Certificate of Calibration is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025.
- The density of the product is established and certified using high performance calibrated vibrational densitometers.
- High accuracy (± 0.001642 g/mL)
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Amber glass Winchester bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 0.8384 g/mL at 20°C (±0.001642) |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P331-NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene, dodecane