Learn More
Density Standards (15 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 13400479
Cambia vista
Click to view available options
Densità:
0.6654 g/mL (15°C)
0.7183 g/mL (15°C)
0.7807 g/mL (15°C)
0.8111 g/mL (15°C)
0.8494 g/mL (15°C)
0.8648 g/mL (15°C)
0.8811 g/mL (15°C)
0.9413 g/mL (15°C)
0.9823 g/mL (15°C)
1.0248 g/mL (15°C)
1.0687 g/mL (15°C)
1.1280 g/mL (15°C)
1.1962 g/mL (15°C)
1.2829 g/mL (15°C)
1.6300 g/mL (15°C)
Dimensione della confezione:
60mL
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Densità unitSize
13400479 0.6654 g/mL (15°C) 60mL
13440479 0.7183 g/mL (15°C) 60mL
13420479 0.8111 g/mL (15°C) 60mL
13430479 0.7807 g/mL (15°C) 60mL
13410479 0.8494 g/mL (15°C) 60mL
13470479 0.8648 g/mL (15°C) 60mL
13450479 0.8811 g/mL (15°C) 60mL
13460479 0.9413 g/mL (15°C) 60mL
13480479 0.9823 g/mL (15°C) 60mL
13490479 1.0248 g/mL (15°C) 60mL
13410489 1.0687 g/mL (15°C) 60mL
13420489 1.1280 g/mL (15°C) 60mL
13430489 1.1962 g/mL (15°C) 60mL
13440489 1.2829 g/mL (15°C) 60mL
13460489 1.6300 g/mL (15°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 13400479 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore DEN1501
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Densità 0.6654 g/mL (15°C)
Certificazione/Conformità ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantità 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEN15-01
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Nominal values quoted