Learn More
Density Standards (150 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 13450539
Click to view available options
Densità:
0.7324 g/mL (150°C)
0.7795 g/mL (150°C)
0.8277 g/mL (150°C)
Dimensione della confezione:
60mL
Codice prodotto. 13450539
Marca: Paragon Scientific DEN15001
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Densità 0.7324 g/mL (150°C)
Certificazione/Conformità ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantità 60 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEN150-01
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Kerosine sweetened
Nominal values quoted