Learn More
Density Standards (20 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Densità:
0.6597 g/mL (20°C)
0.7264 g/mL (20°C)
0.7788 g/mL (20°C)
0.8383 g/mL (20°C)
0.8556 g/mL (20°C)
0.8708 g/mL (20°C)
0.9376 g/mL (20°C)
0.9817 g/mL (20°C)
1.0257 g/mL (20°C)
1.0677 g/mL (20°C)
1.1258 g/mL (20°C)
1.1917 g/mL (20°C)
1.2849 g/mL (20°C)
1.6226 g/mL (20°C)
Conditionnement:
60mL
Description
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- Manufactured in the United Kingdom
Spécification
Spécification
| Densità | 0.8708 g/mL (20°C) |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantità | 60 mL |
Nominal values quoted
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu