Learn More
Density Standards (20 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Densità:
0.6597 g/mL (20°C)
0.7264 g/mL (20°C)
0.7788 g/mL (20°C)
0.8383 g/mL (20°C)
0.8556 g/mL (20°C)
0.8708 g/mL (20°C)
0.9376 g/mL (20°C)
0.9817 g/mL (20°C)
1.0257 g/mL (20°C)
1.0677 g/mL (20°C)
1.1258 g/mL (20°C)
1.1917 g/mL (20°C)
1.2849 g/mL (20°C)
1.6226 g/mL (20°C)
Dimensione della confezione:
60mL
Descrizione
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Densità | 0.7264 g/mL (20°C) |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantità | 60 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DEN20-02
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted