Learn More
Density Standards (20 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. p-7161072
Click to view available options
Densità:
0.6597 g/mL (20°C)
0.7264 g/mL (20°C)
0.7788 g/mL (20°C)
0.8383 g/mL (20°C)
0.8556 g/mL (20°C)
0.8708 g/mL (20°C)
0.9376 g/mL (20°C)
0.9817 g/mL (20°C)
1.0257 g/mL (20°C)
1.0677 g/mL (20°C)
1.1258 g/mL (20°C)
1.1917 g/mL (20°C)
1.2849 g/mL (20°C)
1.6226 g/mL (20°C)
Dimensione della confezione:
60mL
Codice prodotto. 13480489
Marca: Paragon Scientific DEN2001
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 20°C
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Densità 0.6597 g/mL (20°C)
Certificazione/Conformità ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantità 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEN20-01
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Nominal values quoted