Learn More
MP Biomedicals™ Deoxycholic Acid, Sodium Salt
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- Deoxycholic acid, sodium salt is an anionic detergent useful for the extraction of membrane receptors and other plasma membrane proteins and for nuclei isolation.
- Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40 to 80% of a protein from a 1 μg/mL solution.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Product Type | Detergent |
| CAS | 302-95-4 |
| Formula molecolare | C24H39NaO4 |
| Peso formulazione | 414.55 |
| Numero MDL | MFCD00064139 |
| Forma | Powder |
| InChI Key | FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M |
| SMILES | [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
| IUPAC Name | sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Deoxycholic Acid Sodium Salt
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: deoxycholic acid sodium salt
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.