Learn More
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-25437
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10502955
Marca: Fisher BioReagents BP2514250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt is used in several biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68938-01-2
Formula molecolare C17H15BrFNO3
Molecular Weight (g/mol) 50000-100000
Numero MDL MFCD00130922
InChI Key GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
IUPAC Name (2R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
Nota nome From Salmon Sperm
Colore White
Perdita all'essiccatura 14% max.
Imballaggio Amber Glass
Quantità 250 mg
Peso formulazione 6000000
Forma fisica Solid