Learn More
DEPC-Treated Water, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 200 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Formula molecolare | H2O |
| Sinonimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| IUPAC Name | ossidano |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| PubChem CID | 962 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| Vedi altri risultati |