Learn More
Abnova™ DEPDC1B Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3718462
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16131803
Marca: Abnova™ H00055789P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH10904
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 55789
Peso molecolare 46.31
Nome DEPDC1B (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MPPLCDGFGTRTLMVQTFSRCILCSKDEVDLDELLAARLVTFLMDNYQEILKVPLALQTSIEERVAHLRRVQVKYPGADMDITLSAPSFCRQISPEEFEYQRSYGSQEPLAALLEEVITDAKLSNKEKKKKLKQFQKSYPEVYQERFPTPESAALLFPEKPKPKPQLLMWALKKPFQPFQRTRSFRM
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene BRCC3/FLJ11252/XTP1
Nome comune DEPDC1B
Simbolo del gene DEPDC1B
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution