Learn More
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Plastic Rack
Codice prodotto. p-200003660 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
1050.00 mm
1083.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17896576
Marca: asecos™ 40062
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Depot PE with Pull-Down Blind is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
  • With integrated sump pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
  • Safe storage of small and medium-sized containers
  • Rack with PE rack frames and 3 shelves
  • Dimensions shelves B x D (mm): 900 x 590 (PE)
  • Load capacity per storage level: 180 kg
Specifica
Colore Grigio
Capacità (sistema imperiale) 64.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 245 L
Materiale Polietilene
Tipo Disposal Can
Lunghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 81.10 in.
Altezza (sistema metrico) 2060.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 41.34 in.
Profondità (sistema metrico) 1050.00 mm
Peso (sistema imperiale) 264.55 lb.
Peso (sistema metrico) 120 kg