Learn More
asecos™ Depot PE with Wing Door - Version Steel Rack
Codice prodotto. 17816356 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
1050.00 mm
1080.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17816356
Marca: asecos™ 40058
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Depot PE with Wing Door is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
  • With integrated sump pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
  • Safe storage of small and medium-sized containers
  • Rack with galvanised rack frames and 3 shelves
  • Dimensions shelves B x D (mm): 900 x 800
  • Load capacity per storage level: 250 kg
Specifica
Colore Cassa grigia, porte blu
Capacità (sistema imperiale) 64.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 245 L
Materiale Polietilene
Tipo Disposal Can
Lunghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 81.10 in.
Altezza (sistema metrico) 2060.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 41.34 in.
Profondità (sistema metrico) 1050.00 mm
Peso (sistema imperiale) 264.55 lb.
Peso (sistema metrico) 120 kg