Learn More
asecos™ Depot PE with Wing Door - Version Steel Rack
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
1050.00 mm
1080.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With integrated sump pallet
- Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
- Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
- Safe storage of small and medium-sized containers
- Rack with galvanised rack frames and 3 shelves
- Dimensions shelves B x D (mm): 900 x 800
- Load capacity per storage level: 250 kg
Specifica
Specifica
| Colore | Cassa grigia, porte blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 66.1 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 250 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Disposal Can |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 61.42 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1560.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 61.42 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1560.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 77.95 in. |
| Vedi altri risultati |