Learn More
asecos™ Depot PE with Wing Door - Version Steel Rack
Codice prodotto. p-200003656 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
1050.00 mm
1080.00 mm
Förpackningsstorlek
Pezzo
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17816356
missing translation for 'mfr': asecos™ 40058
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The Depot PE with Wing Door is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
  • With integrated sump pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
  • Safe storage of small and medium-sized containers
  • Rack with galvanised rack frames and 3 shelves
  • Dimensions shelves B x D (mm): 900 x 800
  • Load capacity per storage level: 250 kg
Specifikationer
Colore Cassa grigia, porte blu
Capacità (sistema imperiale) 64.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 245 L
Materiale Polietilene
Tipo Disposal Can
Lunghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 81.10 in.
Altezza (sistema metrico) 2060.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 41.34 in.
Profondità (sistema metrico) 1050.00 mm
Peso (sistema imperiale) 264.55 lb.
Peso (sistema metrico) 120 kg
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.