Learn More
Thermo Scientific™ Fiale vuote sterili depirogenate
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
20 mL
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
N. per custodia:
48
50
100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Le fiale sterili vuote depirogenate Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml. Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto. Fiale sterili in vetro borosilicato di tipo I, assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio.
- Type 1 Borosilicate glass
- Assembled wiht butyl stoppers and aluminum seals
- Suitable for uses where aseptic protocol is required
- Certificate of Sterility & Pyrogen Test included with each lot
Specifica
Specifica
| Descrizione | Amber glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.781 in. |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 19.84 mm |
| Materiale | Glass |
| Sterilità | Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| N. per custodia | 50 |
| Volume (sistema imperiale) | 0.17 oz. |
| Vedi altri risultati |